N,N-Dimethyl-n-octadecylamine 89% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
408430010 408432500
ACRO408430010EA 157 EUR InStock
ACRO408430010 ACRO408432500
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine 89% tech.
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Formule: C₂₀H₄₃N
Point d'ébullition: 347 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 15…20 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048496
Numéro CAS: 124-28-7
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥84 % (C18)
Titration ≥95 % (Tertiary amine (MW 297))
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité