N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate, 4-Aminodimethylaniline Oxalate
408490250 408490050 408491000
ACRO408490250EA 146 EUR InStock
ACRO408490250 ACRO408490050 ACRO408491000
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate 99%
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate
CAS No.: 62778-12-5
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 362,43 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036387
Numéro CAS: 62778-12-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité