Diméthacrylate d'éthylène 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
409922500 409920010 409920051
ACRO409922500EA 82.4 EUR InStock
ACRO409922500 ACRO409920010 ACRO409920051
Diméthacrylate d'éthylène 98% stabilisé
Diméthacrylate d'éthylène
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Point d'ébullition: 98…100 °C (5 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008590
Numéro CAS: 97-90-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 90 to 150 ppm MEHQ
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité