Guanylurea sulphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dicyandiamidine Sulphate
411140250 411141000 411145000
ACRO411140250EA 53.4 EUR InStock
ACRO411140250 ACRO411141000 ACRO411145000
Guanylurea sulphate 98%
Guanylurea sulphate
CAS No.: 591-01-5
Formule: C₂H₈N₄O₅S
MW: 200,17 g/mol
Point de fusion: 190 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035565
Numéro CAS: 591-01-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité