Heparin sodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
411210010 411210050 411212500
ACRO411210010EA 150 EUR InStock
ACRO411210010 ACRO411210050 ACRO411212500
Heparin sodium salt
Heparin sodium salt
Appearance: White to almost white Powder
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081689
Numéro CAS: 9041-08-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥180 IU/mg (dried substance)
Loss on drying ≤8.0 % (1 g, 60°C, 3 h) (P2O5)
UV at 260 nm A: ≤0.15
Appearance of solution faint yellow
NMR (1H-NMR) Chondroitin sulfate (over-sulfated): Absent
Protein ≤0.5 % (dried substance)
pH 5.5 to 8.0 (0.1g in 10ml water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité