DL-Histidine monohydrochloride monohydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
411720250 411721000
ACRO411720250EA 72.7 EUR InStock
ACRO411720250 ACRO411721000
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate 98%
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Point de fusion: 253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151028
Numéro CAS: 123333-71-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 10 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Solubility light yellow solution
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Impurity ≤0.02 % Ammonium salts (NH4)
Other amino acids (TLC) None
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité