Hydrazine acetate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
411750250 411750050
ACRO411750250EA 186 EUR InStock
ACRO411750250 ACRO411750050
Hydrazine acetate 97%
Hydrazine acetate
Appearance: White to yellow Adhering powder or crystals
Formule: H₂NNH₂·CH₃CO₂H
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013141
Numéro CAS: 7335-65-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité