p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
411780500 411781000
ACRO411780500EA 86.8 EUR InStock
ACRO411780500 ACRO411781000
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate 98%
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Appearance: Light yellow to light orange Powder
Formule: C₆H₈N₂O₃S
Point de fusion: 285 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00480958
Numéro CAS: 854689-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité