Méthacrylate de 2-hydroxypropyle (mélange d'isomères) 97+% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
412150010 412152500
ACRO412150010EA 240 EUR InStock
ACRO412150010 ACRO412152500
Méthacrylate de 2-hydroxypropyle (mélange d'isomères) 97+% stabilisé
Méthacrylate de 2-hydroxypropyle (mélange d'isomères)
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004536
Numéro CAS: 27813-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 % (Mixture of isomers)
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 150 to 300 ppm MEHQ
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité