Iron(II) phthalocyanine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Phthalocyanine Iron(II), Iron phthalocyanine
412610050 412610250
ACRO412610050EA 62.7 EUR InStock
ACRO412610050 ACRO412610250
Iron(II) phthalocyanine
Iron(II) phthalocyanine
CAS No.: 132-16-1
Formule: C₃₂H₁₆FeN₈
MW: 568,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015953
Numéro CAS: 132-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to dark purple to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥80 %
GC ≥99.8 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité