Sulphorhodamine B acid chloride, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
413230010 413230050
ACRO413230010EA 199 EUR InStock
ACRO413230010 ACRO413230050
Sulphorhodamine B acid chloride, pur
Sulphorhodamine B acid chloride
Appearance: Dark green Crystalline powder
Formule: C₂₇H₂₉ClN₂O₆S₂
MW: 577,107 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042001
Numéro CAS: 62796-29-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 561 to 567 nm (in CH2Cl2)
Molar extinction coefficient ≥85000 l/(mol.cm) (lambda max)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité