MBD 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
413540010 413540050
ACRO413540010EA 123 EUR InStock
ACRO413540010 ACRO413540050
MBD 98%
MBD
CAS No.: 33984-50-8
Formule: C₁₄H₁₂N₄O₄
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042778
Numéro CAS: 33984-50-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité