Menthofuran 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
413560100 413560500
ACRO413560100EA 54.8 EUR InStock
ACRO413560100 ACRO413560500
Menthofuran 95%
Menthofuran
CAS No.: 494-90-6
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 87 °C (15 mmHg)
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041851
Numéro CAS: 494-90-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité