3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole hydrochloride hydrate, 2-Hydrazono-3-methylbenzothiazoline hydrochloride
414020100 414020500 414022500
ACRO414020100EA 104 EUR InStock
ACRO414020100 ACRO414020500 ACRO414022500
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate 98%
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formule: C₈H₉N₃S·H₂O·HCl
MW: 233,714 g/mol
Point de fusion: 270…276 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149370
Numéro CAS: 38894-11-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité