(R)-4-Phenylbutan-2-amine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
414760010 414760050
ACRO414760010EA 161 EUR InStock
ACRO414760010 ACRO414760050
(R)-4-Phenylbutan-2-amine 98%
(R)-4-Phenylbutan-2-amine
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,237 g/mol
Densité: 0.936 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145208
Numéro CAS: 937-52-0
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
Specific optical rotation -10° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité