Nigrosine, soluble dans l'eau, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
415681000 415685000
ACRO415681000EA 43.5 EUR InStock
ACRO415681000 ACRO415685000
Nigrosine, soluble dans l'eau, pur
Nigrosine
Appearance: Dark red to black Crystalline powder or crystals
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044681
Numéro CAS: 8005-03-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité