Nile blue A, pur, certifié
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO415690500EA 121 EUR InStock
ACRO415690500 ACRO415690100
Nile blue A, pur, certifié
Nile blue A
Formule: C₄₀H₄₀N₆O₆S
MW: 732,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064529
Numéro CAS: 3625-57-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥70 %
UV Lambda max 635 to 646 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.01 to 1.16
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité