Nonylphenol (mixture of isomers) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO416240050EA 586 EUR InStock
ACRO416240050 ACRO416240010
Nonylphenol (mixture of isomers) 99%
Nonylphenol (mixture of isomers)
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Point d'éclair: 141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002396
Numéro CAS: 84852-15-3
ONU: 3145
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5105 to 1.5165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité