Sodium palmitate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Palmitic Acid Sodium Salt
416700250 416700050 416701000
ACRO416700250EA 339 EUR InStock
ACRO416700250 ACRO416700050 ACRO416701000
Sodium palmitate 98%
Sodium palmitate
CAS No.: 408-35-5
Formule: C₁₆H₃₂O₂
MW: 278,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002749
Numéro CAS: 408-35-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (110°C, 4 hrs)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité