Paraffine cire, granuleux, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO416770100EA 413 EUR InStock
ACRO416770100 ACRO416770020
Paraffine cire, granuleux, pur
Paraffine
Point d'ébullition: 322 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 58…62 °C
Point d'éclair: 198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 8002-74-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pellets
Infrared spectrum Conforms
Congealing point 58 °C to 62 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité