Petrolatum, blanc, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
417090010 417090100
ACRO417090010EA 35.2 EUR InStock
ACRO417090010 ACRO417090100
Petrolatum, blanc, pur
Petrolatum
CAS No.: 8009-03-8
Point d'ébullition: 300 °C
Point de fusion: 50…56 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147839
Numéro CAS: 8009-03-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Paste
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5 to 8 mm²/s (at 100°C)
Solidification point 50 to 56°C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité