Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
417220050 417220100
ACRO417220050EA 112 EUR InStock
ACRO417220050 ACRO417220100
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate 98%, pur
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₂₀H₁₃K₃O₁₁S₂.3H₂O
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150195
Numéro CAS: 1080664-81-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité