(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
417750010 417750050
ACRO417750010EA 178 EUR InStock
ACRO417750010 ACRO417750050
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol 98%
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol
CAS No.: 103548-16-9
Formule: C₉H₁₂O₂
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145213
Numéro CAS: 103548-16-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +53° to +56° (22 °C, 589 nm) (c=1, 1,2-dichlorethane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité