Polyvinylsulphuric acid potassium salt, M.W. ∼ 175,000
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Polyvinyl sulphate potassium salt
418140050 418140250 418141000
ACRO418140050EA 260 EUR InStock
ACRO418140050 ACRO418140250 ACRO418141000
Polyvinylsulphuric acid potassium salt, M.W. ∼ 175,000
Polyvinylsulphuric acid potassium salt
CAS No.: 26837-42-3
Formule: (C₂H₃KO₄S)n
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081923
Numéro CAS: 26837-42-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥21.2 % (K)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité