Résazurine sel de sodium, pur, certifié
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 10-Oxyde de 7-sodiooxy-3H-phénoxazine-3-one
ACRO418900050EA 97.4 EUR InStock
ACRO418900050 ACRO418900010 ACRO418900250
Résazurine sel de sodium, pur, certifié
Résazurine sel de sodium
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005036
Numéro CAS: 62758-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥80 %
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité