Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhodamine 101 inner salt 94%, pur

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO419060010EA 168 EUR InStock
ACRO419060010
Rhodamine 101 inner salt 94%, pur
Rhodamine 101 inner salt
Appearance: Dark purple Crystalline powder


Formule: C₃₂H₃₀N₂O₃
MW: 490,603 g/mol
Point de fusion: 200…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07809431
Numéro CAS: 116450-56-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥93 %
UV Lambda max 567 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient ≥83300 l/(mol.cm) (at Lambda max)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité