Rhodamine 123 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO419091000EA 239 EUR InStock
ACRO419091000 ACRO419095000
Rhodamine 123 99+%, pur
Rhodamine 123
Appearance: Red-brown to brown Powder
Formule: C₂₁H₁₇ClN₂O₃
MW: 380,82 g/mol
Point de fusion: 235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012664
Numéro CAS: 62669-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité