L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Méthanolate de sodium 0.5 M dans le methanol, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sodium methylate, Sodium methanolate
419605000 419600025 419601000
ACRO419605000EA 243 EUR InStock
ACRO419605000 ACRO419600025 ACRO419601000
Méthanolate de sodium 0.5 M dans le methanol, pur
Méthanolate de sodium
Formule: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
ONU: 1992
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
GC ≥95.0 % (sum of cis and trans)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité