Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-((3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)benzoate, Chromoionophore VIII
420070010 420070050 420070250
ACRO420070010EA 201 EUR InStock
ACRO420070010 ACRO420070050 ACRO420070250
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, pur
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
CAS No.: 1176-74-5
Formule: C₂₂H₁₄Br₄O₄
MW: 661,966 g/mol
Point de fusion: 208…211 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066387
Numéro CAS: 1176-74-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥80.0 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité