Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium 99% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
420160050 420160250 420161000
ACRO420160050EA 238 EUR InStock
ACRO420160050 ACRO420160250 ACRO420161000
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium 99% pour HPLC
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₈NO₄P
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064526
Numéro CAS: 5574-97-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
UV at 214 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité