TCSA 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3',4',5-Tetrachlorosalicylanilide, 3,5-Dichloro-N-(3,4-dichlorophenyl)-2-hydroxybenzamide
420230050 420230250
ACRO420230050EA 52 EUR InStock
ACRO420230050 ACRO420230250
TCSA 99%
TCSA
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Formule: C₁₃H₇Cl₄NO₂
MW: 351,004 g/mol
Point de fusion: 162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041745
Numéro CAS: 1154-59-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.5 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité