DL-α-Tocophérol acétate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
421070010 421070050
ACRO421070010EA 28.5 EUR InStock
ACRO421070010 ACRO421070050
DL-α-Tocophérol acétate 98%
DL-α-Tocophérol acétate
Flash Point: >110°C
Appearance: Clear light yellow to light green Viscous liquid
Formule: C₃₁H₅₂O₃
Point d'éclair: 257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072042
Numéro CAS: 7695-91-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light green Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité