1',3',3'-Trimethyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indoline) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO421920050EA 188 EUR InStock
ACRO421920050
1',3',3'-Trimethyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indoline) 99%
1',3',3'-Trimethyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indoline)
Appearance: Light brown to purple Powder
Formule: C₁₉H₁₉NO₂
Point de fusion: 149…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 23001-29-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité