Trimethylphenylammonium hydroxide 0.1 M dans le methanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
422021000 422025000 422020025
ACRO422021000EA 125 EUR InStock
ACRO422021000 ACRO422025000 ACRO422020025
Trimethylphenylammonium hydroxide 0.1 M dans le methanol
Trimethylphenylammonium hydroxide
CAS No.: 1899-02-1
Formule: C₉H₁₅NO
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041899
Numéro CAS: 1899-02-1
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.09 to 0.11 M
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité