1-(Chlorométhyl)-4-vinylbenzène 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-vinylbenzene, 4-Vinylbenzyl Chloride
422521000 422520250 422525000
ACRO422521000EA 139 EUR InStock
ACRO422521000 ACRO422520250 ACRO422525000
1-(Chlorométhyl)-4-vinylbenzène 90% tech.
1-(Chlorométhyl)-4-vinylbenzène
Appearance: Clear yellow Liquid
Formule: C₉H₉Cl
MW: 152,62 g/mol
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051362
Numéro CAS: 1592-20-7
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité