Glycogen (d'huîtres)
Fournisseur: Thermo Scientific
422950010 422950050
ACRO422950010EA 38.9 EUR InStock
ACRO422950010 ACRO422950050
Glycogen (d'huîtres)
Glycogen
Appearance: White to light beige Powder
Formule: C₂₄H₄₂O₂₁
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081547
Numéro CAS: 9005-79-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C, 3 h)
Specific optical rotation +160.0° to +180.0° (20°C, 589 nm) (c=0.1, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité