Ether de pétrole, 35…60 °C ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
422995000 422990050
ACRO422995000EA 26.6 EUR InStock
ACRO422995000 ACRO422990050
Ether de pétrole, 35…60 °C ACS
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 35…60 °C (1013 hPa)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Boiling point 35 to 60°C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité