Ammoniaque 28 - 30% dans l'eau ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
423300025 423300250 423305000 423300100
ACRO423300025EA 82.4 EUR InStock
ACRO423300025 ACRO423300250 ACRO423305000 ACRO423300100
Ammoniaque 28 - 30% dans l'eau ACS
Ammoniaque
Formule: NH₃
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.91 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution (Free from suspended matter or sediment)
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with HCl 28.0 to 30.0 % (as NH3)
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Nitrate (NO3) ≤2 ppm
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤0.002 %
KMnO4-reducing substance Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité