Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
424660025 424660100
ACRO424660025EA 96.6 EUR InStock
ACRO424660025 ACRO424660100
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
CAS No.: 16732-57-3
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234,211 g/mol
Point de fusion: 220…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216477
Numéro CAS: 16732-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
Titration with TBAH ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité