4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
103390050 103390250 103390010
ACRO103390050EA 112 EUR InStock
ACRO103390050 ACRO103390250 ACRO103390010
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS No.: 1005-38-5
Formule: C₅H₆ClN₃S
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006088
Numéro CAS: 1005-38-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité