Aminoguanidine nitrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
103760050 103761000 103760250
ACRO103760050EA 18.5 EUR InStock
ACRO103760050 ACRO103761000 ACRO103760250
Aminoguanidine nitrate 99%
Aminoguanidine nitrate
Appearance: White Crystalline powder
Formule: CH₇N₅O₃
MW: 137,099 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013174
Numéro CAS: 10308-82-4
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité