6-Aminopenicillanic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
104250250 104251000 104250100
ACRO104250250EA 86.6 EUR InStock
ACRO104250250 ACRO104251000 ACRO104250100
6-Aminopenicillanic acid 96%
6-Aminopenicillanic acid
CAS No.: 551-16-6
Formule: C₈H₁₂N₂O₃S
Point de fusion: 197…203 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005176
Numéro CAS: 551-16-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 203 °C
HPLC ≥95 %
pH 3.8 to 4.3 (4 % slurry in water)
Loss on heating ≤1.5 % (105 °C, 2 h)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité