3-Aminophenylboronic acid hemisulphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Aminophenyl)boronic acid sulphate (2:1), 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulphate
104300050 104300250
104300050.EA 115 EUR InStock
104300050. 104300250.
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate 98%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Formule: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
MW: 371,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013111
Numéro CAS: 66472-86-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Fluoride (F) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.1 %
Lead (Pb) ≤3 ppm
Mercury (Hg) ≤0.5 ppm
Acid insoluble substances ≤0.2 %
Magnesium & Alkali Salts ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité