Acide 3-amino-1-propanesulfonique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO104430010EA 49.5 EUR InStock
ACRO104430010 ACRO104430050
Acide 3-amino-1-propanesulfonique 95%
Acide 3-amino-1-propanesulfonique
Formule: C₃H₉NO₃S
MW: 139,17 g/mol
Point de fusion: >270 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008225
Numéro CAS: 3687-18-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥270 °C
Titration with NaOH ≥94.0 %
Phosphate (PO4) ≤3.5 % (by acid extraction)
Calcium (Ca) ≤200 ppm (by acid extraction)
Iron (Fe) ≤150 ppm (by acid extraction)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité