D-Amygdalin hydrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO104730050EA 96.1 EUR InStock
ACRO104730050
D-Amygdalin hydrate 95%
D-Amygdalin hydrate
CAS No.: 29883-15-6
MDL No.: MFCD00006598
GHS Symbols: GHS07
Melting Point: 223°C - 226°C
Appearance: White Crystalline powder
Storage Temperature: Ambient
Signal word: Warning
Formule: C₂₀H₂₇NO₁₁·xH₂O
MW: 457,44 g/mol (anhy)
Point de fusion: 223…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006598
Numéro CAS: 29883-15-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (on dry basis)
Solubility (4 % in water) Clear
HPLC ≥94 % (ELSD)
Specific optical rotation -36.5° to -40.5° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O) (on dry basis)
UV at 270 nm A: ≤0.05
UV at 290 nm A: ≤0.01
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acetone and aldehyde ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité