Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
105700025 105700100 105700500
ACRO105700025EA 74.3 EUR InStock
ACRO105700025 ACRO105700100 ACRO105700500
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride 99+%
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
CAS No.: 2645-08-1
Formule: C₁₅H₂₂N₄O₃
Point de fusion: 129…136 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012579
Numéro CAS: 2645-08-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -15.0° to -19.0° (24°C, 589 nm) (c=2, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité