Benzylhydrazine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
105960050 105960250 105961000
ACRO105960050EA 52.9 EUR InStock
ACRO105960050 ACRO105960250 ACRO105961000
Benzylhydrazine dihydrochloride 97%
Benzylhydrazine dihydrochloride
CAS No.: 20570-96-1
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 195,09 g/mol
Point de fusion: 138…143 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012921
Numéro CAS: 20570-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 143 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA
Titration with NaOH ≥96.0 %
Impurity ≤3.0 % Tributyl phosphate
Acid value 259 to 267 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité