N-Benzylidenemethylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Benzylidenemethanamine
106010250 106011000 106010050
ACRO106010250EA 175 EUR InStock
ACRO106010250 ACRO106011000 ACRO106010050
N-Benzylidenemethylamine 99%
N-Benzylidenemethylamine
CAS No.: 622-29-7
Formule: C₈H₉N
MW: 119,167 g/mol
Point d'ébullition: 75…80 °C (18 mmHg)
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008294
Numéro CAS: 622-29-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité