Acide 5-bromo-2-furoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO107021000EA 166 EUR InStock
ACRO107021000 ACRO107020250
Acide 5-bromo-2-furoïque 99%
Acide 5-bromo-2-furoïque
Formule: C₅H₃BrO₃
MW: 190,98 g/mol
Point de fusion: 189…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003239
Numéro CAS: 585-70-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to beige to brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 192 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.01 %
Titrable acid ≤0.0016 meq/g
Peroxides ≤0.005 % (H2O2)
Freezing point ≥11.0 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité