Carboxymethoxylamine hemihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
108430025 108430100 108430500
ACRO108430025EA 121 EUR InStock
ACRO108430025 ACRO108430100 ACRO108430500
Carboxymethoxylamine hemihydrochloride 98%
Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
CAS No.: 2921-14-4
Formule: C₄H₁₁ClN₂O₆
Point de fusion: 156 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012955
Numéro CAS: 2921-14-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité